Kluczowe dokumenty
GF88766230
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
V 536010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 887-662-30
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)