Kluczowe dokumenty
GF65906488
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
V 536010
Wybierz wielkość
1 EA
4390,00 zł
4390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
4390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 659-064-88
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)