Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 996,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1000-MR-1550
Feature:
to hold 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
Packaging:
pkg of 1 ea
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
to hold 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1550
General description
- Extremely compact
- Exceptional temperature uniformity
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes | description to hold, 32 x 15 mL tubes | description to hold, 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes | description to hold, 15 x 50 mL tubes |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-1550 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-T15 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-T15H | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-T50 |
| feature to hold 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes | feature to hold 32 x 15 mL tubes | feature to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes | feature to hold 15 x 50 mL tubes |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ tube rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?