Specac's demontowalny system Omni Cell prezentuje nowatorskie podejście do analizy próbek cieczy, mul, past i folii odlewanych w spektroskopii transmisyjnej UV, Vis, NIR i IR, przy czym jedno mocowanie celi jest odpowiednie dla wszystkich zastosowań. Ta cela transmisyjna jest specjalnie zaprojektowana, aby pasowała zarówno do instrumentów FTIR, jak i dyspersyjnych, i jest dostępna z szeroką gamą wysokiej jakości materiałów okiennych, aby spełnić Twoje potrzeby analityczne. Zawiera przednią i tylną płytę, gniazdo celi, 4 nakrętki szybkiego zwalniania, przednią uszczelkę PTFE, tylną uszczelkę neoprenową i 2 zatyczki Luer PTFE. Preferowane okienka i elementy dystansowe należy zamawiać osobno.
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.