Merck
GF87742659
Rhodium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.001mm, permanent polyester support, 99.85%
Synonim(y):
RH000190
Wybierz wielkość
1 EA
4330,00 zł
4330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4330,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141738
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.85%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 877-426-59
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vladimir V Grushin
Accounts of chemical research, 43(1), 160-171 (2009-10-01)
Although springing from two established fields, organometallic chemistry and fluorine chemistry, organometallic fluorine chemistry is still in its early stages. However, developments in this area are expected to provide new tools for the synthesis of selectively fluorinated organic compounds that
Jerzy Klosin et al.
Accounts of chemical research, 40(12), 1251-1259 (2007-11-14)
A series of bis-phosphite and bis-phosphine ligands for asymmetric hydroformylation reactions has been evaluated. Bis-phosphite ligands lead, in general, to high regioselectivities across a range of substrates while good enantioselectivities are limited to only a few examples. We found that
Jeremy M Praetorius et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 4079-4094 (2008-08-09)
The organometallic chemistry of N-heterocyclic carbene complexes of the transition metals has received significant attention over the past ten years, especially with respect to complexes of Pd and Ru. The present Perspective highlights the chemistry of NHC complexes of another
Xing-Zhong Shu et al.
Chemical Society reviews, 41(23), 7698-7711 (2012-08-17)
Transition metal-catalyzed acyloxy migration of propargylic esters offers versatile entries to allene and vinyl carbene intermediates for various fascinating subsequent transformations. Most π-acidic metals (e.g. gold and platinum) are capable of facilitating these acyloxy migration events. However, very few of
Pablo Etayo et al.
Chemical Society reviews, 42(2), 728-754 (2012-11-08)
During the last few decades, rhodium-catalysed asymmetric hydrogenation of diverse alkene classes has emerged as a powerful synthetic tool in the pharmaceutical industry, contributing to the manufacturing of chiral drugs, recent drug candidates for clinical trials, and major synthetic precursors