Kluczowe dokumenty
GF87572908
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 246 mm
Synonim(y):
PP303300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 875-729-08
rozmiar
150 × 246 mm
grubość
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)