GF87062328
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100g lump, 5mm max. lump size, pellets
Synonim(y):
NI296101
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
pellets
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 870-623-28
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)