Kluczowe dokumenty
GF66076229
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Synonim(y):
NI290400
Wybierz wielkość
1 EA
6420,00 zł
6420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
6420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 660-762-29
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)