Merck
GF83525193
Ruthenium
Ruthenium, bar, 25mm x 2mm x 2mm, 99.9%
Synonim(y):
RU008010
Wybierz wielkość
1 EA
4390,00 zł
4390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141739
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 835-251-93
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
dł. × szer. × grubość
25 mm × 2 mm × 2 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Tfouni et al.
Current medicinal chemistry, 17(31), 3643-3657 (2010-09-18)
The discovery of the involvement of nitric oxide (NO) in several physiological and pathophysiological processes launched a spectacular increase in studies in areas such as chemistry, biochemistry, and pharmacology. As a consequence, the development of NO donors or scavengers for
A Bergamo et al.
Journal of inorganic biochemistry, 106(1), 90-99 (2011-11-25)
The study of metal complexes for the treatment of cancer diseases has resulted in the identification of some unique properties of ruthenium-based compounds. Among these inorganic-based agents, two of them, namely the ruthenium(III) drugs NAMI-A and KP1019 have undertaken with
Martin R Gill et al.
Chemical Society reviews, 41(8), 3179-3192 (2012-02-09)
In the last few decades, coordination complexes based on d(6) metal centres and polypyridyl ligand architectures been developed as structure- and site-specific reversible DNA binding agents. Due to their attractive photophysical properties, much of this research has focused on complexes
Aviva Levina et al.
Metallomics : integrated biometal science, 1(6), 458-470 (2009-11-01)
Interest in Ru anticancer drugs has been growing rapidly since NAMI-A ((ImH(+))[Ru(III)Cl(4)(Im)(S-dmso)], where Im = imidazole and S-dmso = S-bound dimethylsulfoxide) or KP1019 ((IndH(+))[Ru(III)Cl(4)(Ind)(2)], where Ind = indazole) have successfully completed phase I clinical trials and an array of other
Nicole L Fry et al.
Accounts of chemical research, 44(4), 289-298 (2011-03-03)
Nitric oxide (NO) can induce apoptosis (programmed cell death) at micromolar or higher doses. Although cell death via NO-induced apoptosis has been studied quite extensively, the targeted delivery of such doses of NO to infected or malignant tissues has not