Merck
GF80837691
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 100 g, purity 98%
Synonim(y):
FE006045
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Produkt GF80837691 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 808-376-91
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
100 g
średnia wielkość cząstek
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1