Kluczowe dokumenty
GF79948186
Copper - O.F.H.C.
foil, 150x150mm, thickness 1.6mm, hard, 99.95+%
Synonim(y):
CV000756
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 799-481-86
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
150 x150 mm × 1.6 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)