Kluczowe dokumenty
GF78447707
Węgiel - Szklisty
rod, 200mm, diameter 3.0mm, glassy carbon
Synonim(y):
VC007915
Wybierz wielkość
1 EA
4740,00 zł
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12141908
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 784-477-07
dł. × śr.
200 mm × 3.0 mm
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antoine P Pagé et al.
PloS one, 10(7), e0132062-e0132062 (2015-07-15)
The objectives of this study were to uncover Salix purpurea-microbe xenobiotic degradation systems that could be harnessed in rhizoremediation, and to identify microorganisms that are likely involved in these partnerships. To do so, we tested S. purpurea's ability to stimulate
Catharina Vendl et al.
The Journal of experimental biology, 218(Pt 21), 3425-3434 (2015-11-06)
Fundamental differences in methane (CH4) production between macropods (kangaroos) and ruminants have been suggested and linked to differences in the composition of the forestomach microbiome. Using six western grey kangaroos (Macropus fuliginosus) and four red kangaroos (Macropus rufus), we measured
Svenja T Lohner et al.
The ISME journal, 8(8), 1673-1681 (2014-05-23)
Direct, shuttle-free uptake of extracellular, cathode-derived electrons has been postulated as a novel mechanism of electron metabolism in some prokaryotes that may also be involved in syntrophic electron transport between two microorganisms. Experimental proof for direct uptake of cathodic electrons
A Romero-Perez et al.
Journal of animal science, 93(4), 1780-1791 (2015-05-29)
The objective was to evaluate whether long-term addition of 3-nitrooxypropanol (NOP) to a beef cattle diet results in a sustained reduction in enteric CH4 emissions in beef cattle. Eight ruminally cannulated heifers (637 ± 16.2 kg BW) were used in
Matthias Egger et al.
Environmental science & technology, 49(1), 277-283 (2014-11-21)
Methane is a powerful greenhouse gas and its biological conversion in marine sediments, largely controlled by anaerobic oxidation of methane (AOM), is a crucial part of the global carbon cycle. However, little is known about the role of iron oxides