Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 796,00 zł |
Informacje o tej pozycji
796,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
powder, crystals or chunks
reaction suitability
core: sodium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- A polymer stabilizer and crosslinking agent in the stabilization of polymers and as a crosslinking agent in the manufacture of coatings and adhesives, enhancing durability and performance.
- A catalyst precursor in the synthesis of metal 2-ethylhexanoates, such as cerium(III) 2-ethylhexanoate, which are used as homogeneous catalysts to improve combustion efficiency in fuels like LPG.
- A salt-forming agent in the production of pharmaceutical compounds, including antibiotics like sulbactam sodium and cefuroxime sodium.
- An energy-saving additive in fuels, contributing to improved combustion and reduced emissions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder, crystals or chunks | form crystalline powder, powder, crystals or chunks | form powder or crystals | form crystals |
| assay 97% | assay 90% | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.5% (HPLC) |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp >287.1 °C (> 548.8 °F) | mp >300 °C (lit.) |
| reaction suitability core: sodium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
19766-89-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?