Merck
GF73469661
Lead
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
PB000382
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 734-696-61
rezystywność
20.65 μΩ-cm
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.25 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Motoaki Kato et al.
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai zasshi, 61(8), 1158-1169 (2005-09-01)
In projection radiography, stationary grids are indispensable accessories to the improvement of diagnostic imaging. On the other hand, they are becoming one of the issues facing digital image processing. The lead foil that composes the grid can produce moiré on
M Bourgeois et al.
Health physics, 62(6), 546-552 (1992-06-01)
A significant amount of radiation escapes the rear of an image receptor in conventional dental radiographic procedures despite the placement of a lead-containing backing at the rear of the film pack. The purpose of this investigation was to place additional
X A Li et al.
Medical physics, 26(7), 1245-1251 (1999-08-06)
The purpose of this work is to study the dose enhancement by a thin foil (thickness of 0.2-4 mm) of high-Z material in a water phantom, irradiated by high-energy photon beams. EGS4 Monte Carlo technique was used. Perturbations on the
A Janhom et al.
Dento maxillo facial radiology, 29(1), 20-27 (2000-02-02)
To determine the interaction between image noise and file compression, with special emphasis on the accuracy of caries diagnosis. Fifty-nine bitewing radiographs of patients were taken simultaneously with Ektaspeed Plus (Eastman-Kodak, Rochester, NY, USA) film without lead foil and the
I Sewerin
Tandlaegebladet, 94(12), 483-486 (1990-09-01)
The lead foil of dental x-ray film packets may cause a number of artifacts; especially well known are the "tractor treads" and "herringbone patterns" following a backward filmpositioning in the patient's mouth. In the present paper a specific and seldomly