Kluczowe dokumenty
GF72666715
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 100g
Synonim(y):
ZN026011
Wybierz wielkość
1 EA
2810,00 zł
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 726-667-15
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)