Merck
GF70699528
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 0.7mm, inside diameter 0.3mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95+%
Synonim(y):
AG007050
Wybierz wielkość
1 EA
5310,00 zł
5310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 706-995-28
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Swarup Roy et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(7), 4899-4905 (2014-04-25)
Binding interaction of biologically synthesized silver nanoparticles with bovine serum albumin (BSA) has been investigated by UV-Vis and fluorescence spectroscopic techniques. UV-Vis analysis implies the formation of the ground state complex between BSA and silver nanoparticles. The analysis of fluorescence
Ana López-Serrano Oliver et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 189, 87-91 (2014-03-20)
Silver nanoparticles (AgNPs) are widely used in many applications and likely released into the aquatic environment. There is increasing evidence that Ag is efficiently delivered to aquatic organisms from AgNPs after aqueous and dietary exposures. Accumulation of AgNPs through the
S R Mueller-Spitz et al.
Letters in applied microbiology, 58(4), 330-337 (2013-11-30)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are a common environmental contaminant originating from both anthropogenic and natural sources. Mycobacterium species are highly adapted to utilizing a variety of PAH. Silver nanoparticles (AgNP) are an emerging contaminant that possess bactericidal properties, interferes with
Cheng-Kuan Su et al.
Toxicology letters, 227(2), 84-90 (2014-04-08)
With the increasing prevalence of silver nanoparticles (AgNPs) in various products, whether such AgNPs will introduce new injury mechanisms from new pathologies remains to be determined. From the toxicokinetic viewpoint, it is vital to have in-depth knowledge of their in
Yu Sun et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4481-4485 (2014-04-18)
The fluorescence enhancement effect of Rh6G molecules deposited on the silver film substrate decorated with nanohole arrays was investigated in this paper. The prepared substrate, decorated with nanohole arrays, was fabricated with the deposition of silver films onto the anodic