Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsize
60 mesh
General description
Screens for CD-1™ is a stainless-steel celldissociation sieve designed for the preparation of single-cell suspensions fromtissues and fragment polyacrylamide gels.
Application
Screens for CD-1™ have been used for:
- filtering tracheids, wood fibers, and ray parenchyma cells from hydrogen peroxide-acetic acid (HPAC)-pretreated oak[1]
- in the isolation of enterocytes from Oncorhynchus mykiss intestine
- to filter dissociated chicken testicular cells to obtain single-cell suspension
Legal Information
CD-1 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| size 60 mesh | size 40 mesh | size 80 mesh | size 100 mesh |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screens for CD-1™
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?