Merck
GF60679671
Antimony telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 606-796-71
masa
10 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com