Kluczowe dokumenty
GF59805603
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
500mm tube, 8.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
FE247500
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 598-056-03
dł. × grubość ścianki
500 mm × 1.0 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
8 mm × 6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)