Kluczowe dokumenty
GF59732590
Copper-titanium alloy, Cu90Ti10
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonim(y):
CU256011
Wybierz wielkość
1 EA
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 597-325-90
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)