Kluczowe dokumenty
GF56765807
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607955
Wybierz wielkość
1 EA
2580,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 567-658-07
Długość
50 mm
średnica
32 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)