Merck
GF56000258
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, white
Synonim(y):
AB303101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 560-002-58
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
1 mm
kolor
white
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3