Merck
GF52663653
Niobium
rod, 100mm, diameter 25mm, 99.9%
Synonim(y):
Niobium, NB007941, Columbium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141730
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 526-636-53
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 25 mm
tw
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N