Kluczowe dokumenty
GF52509719
Copper-gold alloy, Cu95Au5
50g lump, 10mm max. lump size
Synonim(y):
CY286100
Wybierz wielkość
1 EA
5450,00 zł
5450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
5450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 525-097-19
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)