Kluczowe dokumenty
GF49299069
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 99.+%
Synonim(y):
FE006041
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 492-990-69
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
1000 g
średnia wielkość cząstek
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)