Kluczowe dokumenty
GF48368199
Tin
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.995%
Synonim(y):
SN006110
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.995%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 483-681-99
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
masa
20 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)