Merck
357073
Indium
wire, diam. 1.0 mm, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Indium element
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141719
EC Number:
231-180-0
MDL number:
eCl@ss:
38120801
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
wire
reaction suitability
core: indium
resistivity
8.37 μΩ-cm
diam.
1.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
semiconductor synthesis
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
5.6 g = 1 m; 28 g = 5 m
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)