Kluczowe dokumenty
357308
Indium
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Indium element
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
8.37 μΩ-cm
grubość
0.1 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?