Kluczowe dokumenty
GF47901157
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Synonim(y):
CU137150
Wybierz wielkość
1 EA
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 479-011-57
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.15 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.4 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)