Kluczowe dokumenty
GF32210749
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter
Synonim(y):
CU137300
Wybierz wielkość
1 EA
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 322-107-49
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.18 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.5 mm × 1.14 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)