Kluczowe dokumenty
GF47468650
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.55 mm
Synonim(y):
FF217401
Wybierz wielkość
1 EA
596,00 zł
5 EA
2410,00 zł
10 EA
4410,00 zł
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
596,00 zł
5 EA
2410,00 zł
10 EA
4410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 474-686-50
Długość
100 mm
śr. zewn.
4.0 mm
grubość ścianki
0.55 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)