Key Documents
GF46578729
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonim(y):
TA090500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 465-787-29
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com