Kluczowe dokumenty
GF45167148
Graphene
powder, bulk density 0.0215, weight 6 g, platelet planar size 0.3-5um
Synonim(y):
GR006060
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 451-671-48
masa
6 g
gęstość nasypowa
0.0215
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)