Kluczowe dokumenty
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
Synonim(y):
GK00NK10
Wybierz wielkość
1 EA
2190,00 zł
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiCxHyOz
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 623-044-76
Szerokość
100 g
lepkość
5.5 Pa.s
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)