Merck
GF42710598
Ruthenium
powder, max. particle size 450 micron, weight 1 g, purity 99.9%
Synonim(y):
RU006012
Wybierz wielkość
1 EA
2080,00 zł
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141739
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 427-105-98
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
masa
1 g
maks. wielk. cząst.
450 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)