Merck
GF42632883
Germanium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Synonim(y):
GE006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 426-328-83
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
tw
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)