Kluczowe dokumenty
GF38210565
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 150 mm, L 100 mm
Synonim(y):
AM307990
Wybierz wielkość
1 EA
1500,00 zł
5 EA
6070,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1500,00 zł
5 EA
6070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 382-105-65
Długość
100 mm
Średnica
150 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)