Kluczowe dokumenty
GF33788605
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, condition crystal
Synonim(y):
ST313200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 337-886-05
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)