Kluczowe dokumenty
GF32411001
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
AL607120
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 324-110-01
Długość
100 mm
śr. zewn.
6.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)