Kluczowe dokumenty
GF29773963
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonim(y):
UR303810
Wybierz wielkość
1 EA
1350,00 zł
5 EA
7500,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1350,00 zł
5 EA
7500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foam
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 297-739-63
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
10 mm
gęstość nasypowa
0.08 g/cm3
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)