Kluczowe dokumenty
GF17633257
Silicon-germanium alloy, Si70Ge30
50g lump, 50mm max. lump size, broken ingot
Synonim(y):
SI056100
Wybierz wielkość
1 EA
7070,00 zł
7070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
7070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
lumps (broken ingot)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 176-332-57
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)