Merck
GF28718051
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 287-180-51
Długość
25 mm
średnica
12.7 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com