Merck
GF28307921
Silver
foil, 150x150mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95+%
Synonim(y):
Silver, AG000465
Wybierz wielkość
1 EA
5570,00 zł
5570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5570,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 283-079-21
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
150x150 mm × 0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R D Stickrod et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(14), 1266-1268 (2000-08-05)
Nitrate-delta(15)N from groundwater samples is determined on an inorganic nitrate derivative using automated, continuous-flow elemental analyzer/isotope ratio mass spectrometry (EA/IRMS). Nitrate is extracted and concentrated based on a recently published ion-exchange resin method. Freeze-dried AgNO(3) (0.5-1.5 mg) is packed in
H H Wiebe et al.
Plant physiology, 59(2), 256-258 (1977-02-01)
Water potential was monitored at nine locations along single maize (Zea mays L.) leaf blades with aluminum block in situ thermocouple hygrometers. Water potential showed a continuous decrease toward the tip, with a 2- to 4-bar difference between leaf base
Ken-ichiro Matsumoto et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 28(11), 2029-2034 (2005-11-08)
A novel screening experiment, to find radioactive probes for non-invasive measurements of physiological functions in experimental animals, was tested using the in vivo multitracer analysis technique. The details of the efficiency of the detector settings used in the in vivo
A Rupérez et al.
Talanta, 44(2), 213-220 (1997-02-01)
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectrometry of the diuretic drug triamterene is discussed. The SERS-active substrate used is a silver foil etched with nitric acid. The influence of solvent and sample doping method on sensivity, intercept and shape of the calibration
Zhiping Zhuang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(2), 509-516 (2006-09-22)
The molecular geometry and vibrational frequencies of 4,4'-bipyridine (BPE) in the ground state were calculated using density functional theory (DFT) methods (B3LYP) with 6-31++G(d,p) basis set. The optimized geometric bond lengths and bond angles are obtained by DFT employing the