Merck
GF95352699
Silver
foil, 0.5m coil, thickness 0.0125mm, 99.95+%
Synonim(y):
AG000240
Wybierz wielkość
1 EA
6040,00 zł
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 953-526-99
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ken-ichiro Matsumoto et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 28(11), 2029-2034 (2005-11-08)
A novel screening experiment, to find radioactive probes for non-invasive measurements of physiological functions in experimental animals, was tested using the in vivo multitracer analysis technique. The details of the efficiency of the detector settings used in the in vivo
Zhiping Zhuang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(2), 509-516 (2006-09-22)
The molecular geometry and vibrational frequencies of 4,4'-bipyridine (BPE) in the ground state were calculated using density functional theory (DFT) methods (B3LYP) with 6-31++G(d,p) basis set. The optimized geometric bond lengths and bond angles are obtained by DFT employing the
R D Stickrod et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(14), 1266-1268 (2000-08-05)
Nitrate-delta(15)N from groundwater samples is determined on an inorganic nitrate derivative using automated, continuous-flow elemental analyzer/isotope ratio mass spectrometry (EA/IRMS). Nitrate is extracted and concentrated based on a recently published ion-exchange resin method. Freeze-dried AgNO(3) (0.5-1.5 mg) is packed in
H H Wiebe et al.
Plant physiology, 59(2), 256-258 (1977-02-01)
Water potential was monitored at nine locations along single maize (Zea mays L.) leaf blades with aluminum block in situ thermocouple hygrometers. Water potential showed a continuous decrease toward the tip, with a 2- to 4-bar difference between leaf base
Fan Yang et al.
Talanta, 84(4), 1099-1106 (2011-05-03)
In this paper, a compact and inexpensive light emitting diode induced fluorescence (LED-IF) detector with simplified optical configuration was developed and assembled in an integrated microfluidic device for microscale electrophoresis. The facile detector mainly consisted of an LED, a focusing