GF25457878
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.999%
Synonim(y):
AS506100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.999%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 254-578-78
masa
10 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)