Kluczowe dokumenty
GF24391650
Polyphenylenesulfide - 20% Carbon Fiber Reinforced
(PPS - 20% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Synonim(y):
SU356310
Wybierz wielkość
1 EA
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 243-916-50
masa
1000 g
kolor
black
nominalna wielkość granulek
3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)