Kluczowe dokumenty
GF23729328
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 1 m, filament diameter 0.034mm
Synonim(y):
EK305723
Wybierz wielkość
1 EA
963,00 zł
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
963,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
963,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 237-293-28
Długość
1 m
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)