Przejdź do
Z720526
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035
size 5 mL
Synonim(y):
PETG bottle, PETG bottles, nalgene bottle, Nalgene 2035-0005, laboratory container, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
eCl@ss:
32049200
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PETG bottle, clear bottle, high-density polyethylene cap, round bottle, wide-mouth bottle
joint
Joints threaded neck (20-415)
feature
with cap
packaging
pack of 20 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2035-0005
diam. × H
22 mm × 46 mm
size
5 mL
General description
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035 can be used to perform sterile sampling, storage, and shipment of reagents and buffer solutions. These bottles are made up of non-pyrogenic and non-cytotoxic polyethylene terephthalate copolymer with lined white high-density polyethylene (HDPE ) closures.
Features and Benefits
  • Sterile to 10-6 SAL
  • Includes a leakproof closure for sample protection.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z720534Z720542Z364517
description
size 5 mL
description
capacity 10 mL
description
capacity 20 mL
description
capacity 500 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 2035-0005
manufacturer/tradename
Nalgene® 2035-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 2035-0020
manufacturer/tradename
Nalgene® 2019-0500
feature
with cap
feature
with cap
feature
-
feature
graduations, with cap
material
clear bottle, PETG bottle, wide-mouth bottle, round bottle, high-density polyethylene cap
material
high-density polyethylene cap, round transparent PETG bottle
material
round transparent PETG bottle, high-density polyethylene cap
material
high-density polyethylene cap, transparent PETG , square bottle
joint
Joints threaded neck (20-415)
joint
Joints threaded neck (20-415)
joint
Joints threaded neck (20-415)
joint
Joints threaded neck (38-430mm)
packaging
pack of 20 ea
packaging
pack of 20 ea
packaging
pack of 20 ea
packaging
pack of 24 ea (2 xpack of 12)
diam. × H
22 mm × 46 mm
diam. × H
-
diam. × H
-
diam. × H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)