Przejdź do
ZRB2406
Przeciwciało anty-MCT8/SLC16A2, klon 1I9 ZooMAb® Królik monoklonalny
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
enhanced validation
Ulepszona walidacja
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Rodzina nośników substancji rozpuszczonych 16, członek 2, Transporter monokarboksylanu 8, Transporter związany z chromosomem X zawierający PEST
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
4 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1I9, recombinant monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1I9, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 59.51 kDa, observed mol wt ~55 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
N-terminal cytoplasmic domain
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... SLC16A2(6567)
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Transporter monokarboksylanu 8 (UniProt: P36021; znany również jako MCT 8, Monocarboxylate transporter 7, Solute carrier family 16 member 2, X-linked PEST-containing transporter) jest kodowany przez gen SLC16A2 (znany również jako MCT7, MCT8, XPCT) (Gene ID: 6567) u człowieka. MCT8 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z siedmioma domenami cytoplazmatycznymi, dwunastoma domenami transbłonowymi i sześcioma domenami zewnątrzkomórkowymi. Wykazuje wysoką ekspresję w wątrobie i sercu. W dorosłej tkance mózgowej jego ekspresja jest w dużej mierze ograniczona do komórek śródbłonka bariery krew-mózg. Służy jako specyficzny transporter przezbłonowy hormonów tarczycy, który pośredniczy zarówno w wychwycie, jak i wypływie hormonów tarczycy przez błonę komórkową niezależnie od pH lub gradientu Na+. Jego głównymi substratami są jodotyroniny T3 i T4. Jest ważnym mediatorem transportu hormonów tarczycy, zwłaszcza T3, przez barierę krew-mózg. Mutacje w genie SLC16A2 powodują niedobór transportera monokarboksylanu 8, który powoduje zaburzenia neurologiczne.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z N-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego transportera monokarboksylanu 8 (SLC16A2).
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293T.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MCT8/SLC16A2 w lizacie komórek HEK293T.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MCT8/SLC16A2 w lizatach komórek RAW264.7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MCT8/SLC16A2 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MCT8/SLC16A2 w komórkach HEK293.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd MCT8/SLC16A2 z KD wynoszącym 9,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 1I9 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb®, które specyficznie wykrywa transporter monokarboksylanu 8 (SLC16A2). Jego celem jest epitop w obrębie 24 aminokwasów od N-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)