Merck
GF23596892
Magnesium
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
MG000350
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Postać
foil
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 235-968-92
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
2.0 mm
tw
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials